3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2025-1G OR2025-25G OR2025-5G
APOSOR2025-1GEA 245 SEK
APOSOR2025-1G APOSOR2025-25G APOSOR2025-5G
3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
3-Bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Smältpunkt: 102…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00955614
CAS nummer: 54231-33-3