3-Amino-4-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2023-100G OR2023-5G OR2023-25G
APOSOR2023-100GEA 1675 SEK
APOSOR2023-100G APOSOR2023-5G APOSOR2023-25G
3-Amino-4-methylpyridine 98%
3-Amino-4-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokpunkt: 254 °C
Smältpunkt: 102…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128871
CAS nummer: 3430-27-1