2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2016-1G OR2016-5G OR2016-10G
APOSOR2016-1GEA 260 SEK
APOSOR2016-1G APOSOR2016-5G APOSOR2016-10G
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₇BrN₂O₂S
Smältpunkt: 170…176 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03426835
CAS nummer: 54734-84-8