4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 990 SEK
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Smältpunkt: 73…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08741413
CAS nummer: 158435-41-7