2-(Hydroxymethyl)indole 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR20024-5G OR20024-25G
APOSOR20024-5GEA 305 SEK
APOSOR20024-5G APOSOR20024-25G
2-(Hydroxymethyl)indole 97+%
2-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Smältpunkt: 72…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00030195
CAS nummer: 24621-70-3