Propionamidine hydrochloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR200136-1G OR200136-10G OR200136-5G
APOSOR200136-1GEA 510 SEK
APOSOR200136-1G APOSOR200136-10G APOSOR200136-5G
Propionamidine hydrochloride 97%
Propionamidine hydrochloride
Formel: C₃H₉ClN₂
Smältpunkt: 128…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00233938
CAS nummer: 3599-89-1