1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Leverantör: Apollo Scientific
OR200099-1G OR200099-250MG OR200099-500MG OR200099-2.5G
APOSOR200099-1GEA 2750 SEK
APOSOR200099-1G APOSOR200099-250MG APOSOR200099-500MG APOSOR200099-2.5G
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01308393
CAS nummer: 864424-01-1