Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR200073-1G OR200073-5G
APOSOR200073-1GEA 820 SEK
APOSOR200073-1G APOSOR200073-5G
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₅
Smältpunkt: 89…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06204637
CAS nummer: 717-01-1