N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR200062-1G OR200062-5G
APOSOR200062-1GEA 255 SEK
APOSOR200062-1G APOSOR200062-5G
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Formel: C₇H₉N₃O₂
Smältpunkt: 168…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156607
CAS nummer: 41939-61-1