4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR200061-1G OR200061-250MG OR200061-50MG
APOSOR200061-1GEA 5375 SEK
APOSOR200061-1G APOSOR200061-250MG APOSOR200061-50MG
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formel: C₈H₇NO₂
Smältpunkt: 153…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16742805
CAS nummer: 78258-80-7