1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR200035-1G
OR200035-5G
OR200035-10G
APOSOR200035-1GEA
1375
SEK
APOSOR200035-1G
APOSOR200035-5G
APOSOR200035-10G
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃S Smältpunkt: 173…175 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08444946 CAS nummer: 63674-53-3 |