2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR200026-5G OR200026-1G OR200026-250MG OR200026-500MG
APOSOR200026-5GEA 2575 SEK
APOSOR200026-5G APOSOR200026-1G APOSOR200026-250MG APOSOR200026-500MG
2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,3-Dimethoxybenzyl chloride
Formel: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Kokpunkt: 95 °C/1mmHg
Smältpunkt: 69…71 °C
Densitet: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01310812
CAS nummer: 3893-01-4