1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Diaminobiphenyl, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diamine
OR200022-1G OR200022-250MG OR200022-500MG OR200022-2.5G
APOSOR200022-1GEA 2150 SEK
APOSOR200022-1G APOSOR200022-250MG APOSOR200022-500MG APOSOR200022-2.5G
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Formel: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Smältpunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00034060
CAS nummer: 1454-80-4