2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 5675 SEK
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Smältpunkt: 207…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00091850
CAS nummer: 4887-95-0