Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
OR200011-10G OR200011-1G
APOSOR200011-10GEA 1600 SEK
APOSOR200011-10G APOSOR200011-1G
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
Smältpunkt: 46…50 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052874
CAS nummer: 7210-77-7