Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR200003-1G OR200003-250MG OR200003-500MG OR200003-2.5G OR200003-5G
APOSOR200003-1GEA 5000 SEK
APOSOR200003-1G APOSOR200003-250MG APOSOR200003-500MG APOSOR200003-2.5G APOSOR200003-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Smältpunkt: 143…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09910326
CAS nummer: 136117-73-2