3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
OR20-1G OR20-5G
APOSOR20-1GEA 1050 SEK
APOSOR20-1G APOSOR20-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Smältpunkt: 73…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01940433
CAS nummer: 149739-65-1