2-Aminothiophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
OR1999-100G OR1999-500G
APOSOR1999-100GEA 1525 SEK
APOSOR1999-100G APOSOR1999-500G
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Kokpunkt: 234 °C
Smältpunkt: 16…20 °C
Densitet: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007702
CAS nummer: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,III