1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methoxy-6-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]aniline
OR1996-250MG OR1996-1G
APOSOR1996-250MGEA 1725 SEK
APOSOR1996-250MG APOSOR1996-1G
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine
Formel: C₁₃H₂₀N₂O
Smältpunkt: 83…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202972
CAS nummer: 387358-44-3