4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR1965-100G
OR1965-25G
OR1965-5G
APOSOR1965-100GEA
1550
SEK
APOSOR1965-100G
APOSOR1965-25G
APOSOR1965-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Smältpunkt: 54…58 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006415 CAS nummer: 2456-81-7 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |