5-Bromo-2-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 1625 SEK
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Bromo-2-iodopyridine
5-Bromo-2-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283.89 g/mol
Smältpunkt: 113…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00691506
CAS nummer: 223463-13-6