1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromochlorobenzene
OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 650 SEK
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Formel: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Kokpunkt: 196 °C
Smältpunkt: 63…67 °C
Densitet: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000600
CAS nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3