1-Butyne
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR19587-100G
OR19587-25G
APOSOR19587-100GEA
5475
SEK
APOSOR19587-100G
APOSOR19587-25G
1-Butyne
1-Butyne
Formel:
C₄H₆ Storage Temperature: Kylskåp |
CAS nummer:
107-00-6 UN: 2452 ADR: 2.1, |