1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR19527-100G OR19527-250G OR19527-25G OR19527-1KG
APOSOR19527-100GEA 530 SEK
APOSOR19527-100G APOSOR19527-250G APOSOR19527-25G APOSOR19527-1KG
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kokpunkt: 232 °C
Smältpunkt: 73…77 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000584
CAS nummer: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7