5-Methoxysalicylaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 2350 SEK
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Kokpunkt: 103 °C/2,5mmHg
Smältpunkt: 4 °C
Densitet: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003332
CAS nummer: 672-13-9