4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR19480-1G
OR19480-250MG
OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA
2850
SEK
APOSOR19480-1G
APOSOR19480-250MG
APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Smältpunkt: 47…49 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08060493 CAS nummer: 343880-24-0 |