3-Bromoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1946-100G OR1946-25G
APOSOR1946-100GEA 620 SEK
APOSOR1946-100G APOSOR1946-25G
3-Bromoquinoline
3-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Kokpunkt: 274…276 °C
Smältpunkt: 13…15 °C
Densitet: 1,533 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006767
CAS nummer: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1