2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1913-25G OR1913-5G OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA 430 SEK
APOSOR1913-25G APOSOR1913-5G APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Smältpunkt: 165…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115721
CAS nummer: 66572-55-2