2-Hydroxyisonicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1910-100G OR1910-25G OR1910-5G
APOSOR1910-100GEA 1900 SEK
APOSOR1910-100G APOSOR1910-25G APOSOR1910-5G
2-Hydroxyisonicotinic acid
2-Hydroxyisonicotinic acid
Formel: C₆H₅NO₃
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318566
CAS nummer: 22282-72-0