2,6-Dichloronicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 1275 SEK
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Smältpunkt: 140…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075583
CAS nummer: 38496-18-3