1-Chloro-2-iodobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-1-iodobenzene
OR1893-100G OR1893-25G OR1893-500G
APOSOR1893-100GEA 515 SEK
APOSOR1893-100G APOSOR1893-25G APOSOR1893-500G
1-Chloro-2-iodobenzene 97%
1-Chloro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Kokpunkt: 234…235 °C
Smältpunkt: 1 °C
Densitet: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 111 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001033
CAS nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4