3-Chloro-4-formylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
OR18827-25G OR18827-5G
APOSOR18827-25GEA 2350 SEK
APOSOR18827-25G APOSOR18827-5G
3-Chloro-4-formylpyridine
3-Chloro-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Smältpunkt: 58…62 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06200712
CAS nummer: 72990-37-5