2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methyl-2,4,5-tribromothiophene
OR18820-10G
OR18820-5G
APOSOR18820-10GEA
550
SEK
APOSOR18820-10G
APOSOR18820-5G
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Formel:
C₅H₃Br₃S Smältpunkt: 31 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00130086 CAS nummer: 67869-13-0 |