2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1871-1G OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA 260 SEK
APOSOR1871-1G APOSOR1871-5G
2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smältpunkt: 217…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01860227
CAS nummer: 52833-94-0