2,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1868-25G OR1868-100G OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA 855 SEK
APOSOR1868-25G APOSOR1868-100G APOSOR1868-10G
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Smältpunkt: 97…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003333
CAS nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6