3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18624-1G OR18624-5G
APOSOR18624-1GEA 735 SEK
APOSOR18624-1G APOSOR18624-5G
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid
Formel: C4H2BrNO3
Smältpunkt: 170…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368611
CAS nummer: 6567-35-7