2-Iodoaniline 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 975 SEK
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Iodoaniline 98+%
2-Iodoaniline
Formel: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Smältpunkt: 53…58 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007680
CAS nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0