1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18562-1G OR18562-5G
APOSOR18562-1GEA 1225 SEK
APOSOR18562-1G APOSOR18562-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172,1800 g/mol
Smältpunkt: 56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00092325
CAS nummer: 574-96-9