2-Amino-N-methylbenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1843-25G OR1843-5G OR1843-100G
APOSOR1843-25GEA 945 SEK
APOSOR1843-25G APOSOR1843-5G APOSOR1843-100G
2-Amino-N-methylbenzamide
2-Amino-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
Smältpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00060602
CAS nummer: 4141-08-6