2,5-Dibromophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18409-1G OR18409-5G OR18409-10G
APOSOR18409-1GEA 260 SEK
APOSOR18409-1G APOSOR18409-5G APOSOR18409-10G
2,5-Dibromophenol 98%
2,5-Dibromophenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01851373
CAS nummer: 28165-52-8