Uridine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18386-100G OR18386-250G OR18386-25G
APOSOR18386-100GEA 940 SEK
APOSOR18386-100G APOSOR18386-250G APOSOR18386-25G
Uridine 99%
Uridine
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
Smältpunkt: 163…169 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006526
CAS nummer: 58-96-8