3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: alpha-Resorcylic acid
OR18364-100G OR18364-500G OR18364-25G
APOSOR18364-100GEA 770 SEK
APOSOR18364-100G APOSOR18364-500G APOSOR18364-25G
3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Smältpunkt: 236…238 °C
Flampunkt: 200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002512
CAS nummer: 99-10-5
EINECS: 202-730-7