3-Phenoxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18354-25G OR18354-100G OR18354-500G
APOSOR18354-25GEA 260 SEK
APOSOR18354-25G APOSOR18354-100G APOSOR18354-500G
3-Phenoxybenzyl alcohol
3-Phenoxybenzyl alcohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Kokpunkt: 135…140 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 44381 °C
Densitet: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004636
CAS nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III