Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR18352-100G OR18352-25G OR18352-1KG
APOSOR18352-100GEA 515 SEK
APOSOR18352-100G APOSOR18352-25G APOSOR18352-1KG
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
Smältpunkt: 150…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010733
CAS nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III