5,8-Dichloro-4-quinolinol
Leverantör: Apollo Scientific
OR183470-1G OR183470-250MG
APOSOR183470-1GEA 6150 SEK
APOSOR183470-1G APOSOR183470-250MG
5,8-Dichloro-4-quinolinol
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272374
CAS nummer: 53790-82-2