10-Undecen-1-ol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR18341-10G
OR18341-25G
OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA
260
SEK
APOSOR18341-10G
APOSOR18341-25G
APOSOR18341-50G
10-Undecen-1-ol 99%
10-Undecen-1-ol
Formel:
C₁₁H₂₂O Kokpunkt: 132…133 °C/15mmHg Smältpunkt: –3 °C Densitet: 0,848 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 93 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004750 CAS nummer: 112-43-6 EINECS: 203-971-0 |