3-Bromophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18331-100G OR18331-500G
APOSOR18331-100GEA 615 SEK
APOSOR18331-100G APOSOR18331-500G
3-Bromophenol 98%
3-Bromophenol
Formel: C₆H₅BrO
Kokpunkt: 236 °C
Smältpunkt: 28…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002253
CAS nummer: 591-20-8
EINECS: 209-706-5