Phenazine 99+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR18320-100G OR18320-25G OR18320-5G
APOSOR18320-100GEA 1150 SEK
APOSOR18320-100G APOSOR18320-25G APOSOR18320-5G
Phenazine 99+%
Phenazine
Formel: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Smältpunkt: 172…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005023
CAS nummer: 92-82-0
EINECS: 202-193-9