1,2,3-Triazol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2,3-1H-Triazole, 1H-1,2,3-Triazole
OR18314-25G OR18314-100G
APOSOR18314-25GEA 210 SEK
APOSOR18314-25G APOSOR18314-100G
1,2,3-Triazol 98%
1,2,3-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Kokpunkt: 203 °C/752mmHg
Smältpunkt: 23…25 °C
Densitet: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014490
CAS nummer: 288-36-8