1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
OR18310-250G OR18310-500G
APOSOR18310-250GEA 175 SEK
APOSOR18310-250G APOSOR18310-500G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 97%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Formel: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Kokpunkt: 242…246 °C
Smältpunkt: –39 °C
Densitet: 1,061 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005970
CAS nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3